Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System
The AREX 5 Digital System is a digital hot plate stirrer with CerAlTop plate ensuring precise thermoregulation of the media, high safety and maximum reliability.
en la oferta
Especificaciones
Material de la placa superior | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tensión | 230 V |
Características de seguridad | Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C) |
Tamaño | 135 mm dia. |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17828484
|
Velp Scientifica™
SA20500580 |
Pt100 Probe |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17848484
|
Velp Scientifica™
SB20500580 |
VTF Digital Thermoregulator |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17838484
|
Velp Scientifica™
SC20500580 |
Pt100 Probe, Rod, Clamp |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
A SAFE HOTPLATE STIRRER DESIGNED TO LAST
- The internal electronic parts are protected by the insulating disk to resist even in the most challenging environments and applications (IP 42 protection)
- An illuminated indicator always informs the operator when the heating is on and a Hot Surface Safety message is displayed when the temperature is above 50°C, even when the instrument is turned off
- The 135 mm diameter top is protected from chemicals and scratches by the superior resistant CeAlTop™ ceramic coating
PRECISE THERMOREGULATION FOR A HIGH REPRODUCIBILITY
- The ideal solutions for temperature-sensitive applications in many industrial and academic laboratories
- Precise thermoregulation of the medium with Pt100/Pt1000 probe (± 1.0°C) and VTF digital thermoregulator (± 0.5°C).
- Thermoregulation range from room temperature up to 300°C.
POWERFUL STIRRING FOR ALL LAB APPLICATIONS
- Brushless motor ensuring power and resistance over time
- Stirs up to 20 L from 50 to 1500 rpm, making the Series suitable for both low and high-speed applications
- SpeedServo™ counter reaction technology maintains the speed constant as viscosity changes
Especificaciones
Ceramic-coated Aluminum | |
Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C) | |
50/60 Hz | |
3.75 lb. | |
Stirring Hotplate | |
Up to 20 L | |
1 | |
50 to 1500 rpm | |
160 x 270 x 85 mm | |
LED |
230 V | |
135 mm dia. | |
630 W | |
1.7 kg | |
Round | |
EU, UK | |
20 L | |
3 Years | |
CE |