Learn More
Velp Scientifica™ Agitador con placa calefactora cerámica digital AREC.X
El agitador con placas calefactoras cerámicas digital Velp Scientifica AREC.X está diseñado para garantizar la precisión y ofrece un rendimiento de agitación y calentamiento de última generación, características de seguridad superiores y facilidad de uso. Excelente solución para laboratorios que requieren un control preciso de la temperatura del medio.
505.00€ - 705.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Cerámica |
---|---|
Tensión | 230 V |
Características de seguridad | Mensaje de seguridad de superficie caliente |
Peso con embalaje (métrico) | 3,9 kg |
Material del cuerpo | Tecnopolímero |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17244083
|
Velp Scientifica™
F20500554 |
N/D |
505.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17264083
|
Velp Scientifica™
SA20500554 |
Sonda de temperatura AISI 316 Ti |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17274083
|
Velp Scientifica™
SB20500554 |
Sonda de temperatura AISI 316 Ti, varilla de soporte, abrazadera |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17284083
|
Velp Scientifica™
SC20500554 |
Termorregulador VTF Fuzzy Logic, varilla de soporte |
705.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Excelente rendimiento
- Garantiza la homogeneidad de la temperatura y la estabilidad desde la temperatura ambiente hasta 550°C.
- Pantalla digital brillante y fácil de leer que muestra la temperatura real y de ajuste
- El motor potente agita hasta 15 l de volumen (H2O) de 50 a 1500 rpm
Termorregulación precisa
- Ideal para aplicaciones sensibles a la temperatura en química, biotecnología y farmacia
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100 (±1 °C) o VTF
- Termorregulador digital (±0,5 °C)
- El intervalo de termorregulación oscila entre la temperatura ambiente y los 250 °C
Seguro y resistente
- La parte superior de cerámica y la estructura del tecnopolímero garantizan una resistencia excelente a los productos químicos
- El mensaje de seguridad de superficie caliente aparece cuando la temperatura es superior a 50 °C.
- Ranura dedicada para proteger los componentes electrónicos
Especificaciones
Cerámica | |
Mensaje de seguridad de superficie caliente | |
Tecnopolímero | |
Analógico | |
De temperatura ambiente a 550 °C | |
3,5 kg | |
Cuadrada | |
Estilo UE | |
15 L | |
25 meses | |
Declaración de conformidad CE; declaración de conformidad del Reino Unido; certificado BC; certificado cNEMKOus |
230 V | |
3,9 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitador de placas calefactoras | |
25 kg | |
1 | |
De 50 a 1500 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
Digital |