Learn More
Fisherbrand™ Trays and Dividers for Shell Vials
Accommodate narrow- or wide-diameter vials.
141.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Cartón |
Incluye | Divisores |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10149701
|
Fisherbrand™
|
Bandeja para viales anchos |
141.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Cardboard trays have cell dividers
- 10 x 10 in. (25 x 25cm) row configuration
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Cartón | |
Divisores |