Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler
Diseñado para uso en PCR de diagnóstico in vitro
Marca: Applied Biosystems™ 4452301
17280.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21879" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 14.00000kg
Descripción
- El termociclador Veriti Dx de 384 pocillos cuenta con una pantalla táctil en color fácil de usar para simplificar la configuración y el uso del sistema
- Cuenta con una interfaz gráfica fácil de usar (pantalla táctil VGA de 6,5 pulgadas)
- Control al alcance de su mano La potente y sencilla interfaz de usuario del termociclador Veriti Dx de 384 pocillos cuenta con la pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51cm). La pantalla de gran tamaño permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los grandes botones de navegación facilitan la programación del termociclador Veriti Dx. La configuración y navegación por el termociclador Veriti Dx no requieren el uso de un lápiz óptico ni ratón
- El mejor servicio y soporte del mundo El sistema Veriti Dx incluye la instalación y cualificación inicial/cualificación operativa (IQ/OQ) por parte de ingenieros de servicio de campo formados en fábrica para garantizar que cumple con nuestras estrictas especificaciones de rendimiento
- Formato de bloque: No intercambiable; compatible con alto rendimiento
- Velocidad de reacción: Estándar
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Certifications
Etiquetado CE IVD en Europa.
Compliance
Clasificado como un dispositivo médico de clase I por la FDA de EE. UU. Cumple con los requisitos de IVDD (98/79/CE). El instrumento se fabrica de acuerdo con los requisitos ISO 13485 y las directrices de buenas prácticas de fabricación.
Especificaciones
No intercambiable | |
Compatible con alto rendimiento | |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in) | |
100 - 240 V | |
Termociclador | |
De 0 °C a 100 °C | |
3,7 °C/s (bloque), 3,1 °C/s (muestra) | |
11,4 kg (25 lb.) |
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
Termociclador Veriti Dx | |
Estándar | |
384 pocillos, 20 µl | |
Pantalla táctil a color VGA de 32 k de 16,51 cm (6,5 pulg) | |
Garantía limitada | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
> 500 protocolos | |
384 pocillos, bloque VeriFlex de 6 zonas |