Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.
562.00€ - 5630.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Velocidad de reacción | Estándar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
10167154
|
Applied Biosystems™
4324020 |
10 x 5 mL |
5630.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10157154
|
Applied Biosystems™
4324018 |
1 × 5 ml |
562.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10462655
|
Applied Biosystems™
4326614 |
1 x 50 mL |
5470.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10437494
|
Applied Biosystems™
4364341 |
2 x 5 mL |
1206.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10689835
|
Applied Biosystems™
4364343 |
5 × 5 ml |
2895.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
- Contains AmpliTaq Gold™ DNA polymerase to provide a better yield and a more robust 5' nuclease assay than AmpliTaq™ DNA polymerase
- Includes a passive internal reference based on proprietary ROX™ dye, for superb precision on Applied Biosystems™ real-time PCR instruments
- Buffer enhancements guarantee performance and reliability in all applications, even with G/C-rich sequences
- Contains dUTP in the dNTP mix to protect against carry-over contamination, when used with AmpErase™ UNG
- Rapid assay development guidelines are provided to minimize optimization time
Order Info
Guaranteed minimum shelf life is 60 days. Shipping Conditions: Wet Ice.
Specifications
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR universal | |
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar | |
TaqMan™ | |
Hielo húmedo | |
ADN (genómico), ADNc |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.