Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal II TaqMan™, con UNG
La mezcla maestra universal TaqMan™ II es una práctica mezcla de componentes (excepto cebadores, sondas, molde & agua) necesaria para realizar una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
Marca: Applied Biosystems™ 4440044
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Requires : Cebadores, sondas, molde, agua
Descripción
- La mezcla maestra universal TaqMan™ II se suministra como un concentrado 2X y contiene lo siguiente: ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, UP (ultrapura); desoxinucleótidos (dNTP) (con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato [dUTP]); referencia pasiva ROX™; uracil-N-glicosilasa (UNG); componentes de tampón optimizados
- La mezcla maestra universal TaqMan™ II ha sido optimizada para su uso con cebadores y sondas TaqMan™, cuyo diseño sigue las directrices de Life Technologies'
- La mezcla maestra se puede utilizar con ensayos TaqMan™ personalizados o con ensayos preoptimizados como ensayos de expresión génica TaqMan™, ensayos de MicroARN TaqMan™, ensayos de genotipado de metabolismo de fármacos TaqMan™ y ensayos de genotipado de SNP TaqMan™
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo húmedo.
Especificaciones
Almacenar a -4 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7 | |
TaqMan™ | |
UP (ultrapura) | |
PCR en tiempo real (PCRq), Genotyping, miRNA analysis | |
2 X | |
10 mL |
Detección de cebador-sonda | |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra universal II | |
2 × 5 ml | |
2 X | |
ADN (genómico), ADNc |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.