Learn More
TaqMan™ Placa de verificación de instrumentos TaqMan™ ARNasa P, Fast 96 pocillos (para bloque de 0,1 ml)
Cumple los mismos requisitos que la instalación del sistema de PCR en tiempo real.
Marca: TaqMan™ 4351979
1393.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Includes: Contiene una placa de reacción Fast de 96 pocillos precargada y sellada con reactivos TaqMan™, incluidas sondas y cebadores de ARNasa P.
Descripción
La placa de verificación rápida de instrumentos de 96 pocillos TaqMan™ ARNasa P se utiliza para verificar el rendimiento de Applied Biosystems™ 7500 Fast, Applied Biosystems™ 7900 HT Fast, StepOnePlus™, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex o sistema de PCR en tiempo real QuantStudio™ 12K Flex equipado con un bloque de 96 pocillos. La placa de verificación de instrumentos de 96 pocillos TaqMan™ ARNasa P Fast es una placa de ciclo térmico rápido de 96 pocillos sellada y rápida que tiene precargados los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (mezcla maestra universal de PCR TaqMan™ 1X, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. La placa de verificación de instrumentos de 96 pocillos TaqMan™ ARNasa P Fast cumple los mismos requisitos que la instalación del sistema de PCR en tiempo real. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10.000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, se recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
- Detecta y cuantifica copias genómicas del gen humano de la ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad del ARN de la enzima ARNasa P
- Cumple los mismos requisitos que la instalación del sistema de PCR en tiempo real: los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para una posterior realización de la muestra en un solo pocillo
- El rendimiento de los instrumentos debe verificarse cada seis meses
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar a entre - 15 ° y - 25 °C; proteger de la luz.
Especificaciones
Contiene una placa de reacción rápida de 96 pocillos para el bloque de 0,1 ml precargado y sellado con reactivos TaqMan™, incluidas sondas y cebadores ARNasa P. Almacenar a entre -15 °C y -25 °C. Proteja el producto de la luz. |
|
Sistema 7500 Fast, sistema 7900HT Fast, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOnePlus™, modo Fast, sistema ViiA™ 7 | |
TaqMan™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
96 pocillos | |
Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos |
FAM | |
Fluorescente | |
Placa de verificación del instrumento | |
Hielo seco | |
1 placa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.