Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, Fast 48-well
Se utiliza para verificar el rendimiento del sistema de PCR en tiempo real rápida Applied Biosystems™ StepOne™.
Marca:  Applied Biosystems™ 4371439
544.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Código de producto. 10166864
  • 816.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Includes: Contiene una placa de reacción Fast de 48 pocillos precargada y sellada con sondas y cebadores de TaqMan™ ARNasa P.
Descripción
Descripción
La placa de verificación de instrumentos de 48 pocillos TaqMan™ ARNasa P Fast es una placa de PCR de 48 pocillos que tiene precargados los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad de ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (mezcla maestra universal de PCR TaqMan™ 1X, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. La placa de verificación de instrumentos de 48 pocillos TaqMan™ ARNasa P Fast cumple los mismos requisitos que la instalación de sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ StepOne™. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
La placa de verificación de instrumentos de 48 pocillos TaqMan ARNasa P Fast cumple los mismos requisitos que la instalación de sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems StepOne. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar unos resultados precisos, el rendimiento de los instrumentos debe verificarse cada seis meses.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar a entre -15 °C y 25 °C; producto sensible a la luz
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una placa de reacción Fast de 48 pocillos precargada y sellada con sondas y cebadores de TaqMan™ ARNasa P. Almacenar a entre -15 y 25 °C. Este producto es sensible a la luz.
StepOne™, modo Fast
TaqMan™
PCR en tiempo real (PCRq)
Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos
FAM
Fluorescente
Placa de verificación del instrumento
Hielo seco