Learn More
SYBR™ Mezcla maestra rápida SYBR™ Green
Diseñada para la rapidez, la mezcla maestra SYBR™ Green proporciona una solución rápida, fiable y rentable para la aplicación de RT-PCR sin comprometer la sensibilidad, la especificidad, el rango dinámico o la eficacia de la PCR.
Marca: Applied Biosystems™ 4385616
900.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22910" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Requires : Plantilla y cebadores
Descripción
- Rápida: resultados de PCR en tiempo real en tan solo 35 minutos
- Sensible: detección de objetivos con números de copias muy bajos
- Específica: reducción de la amplificación de dímeros de cebadores y no específica
- Reproducible: amplificación consistente a lo largo de un amplio intervalo. La rápida mezcla maestra SYBR™ Green contiene todos los componentes, salvo plantillas y cebadores, en una práctica mezcla maestra 2X.
- La ADN polimerasa rápida AmpliTaq™, UP, una ADN polimerasa altamente purificada, está diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos no específicos y permitiendo la preparación de reacciones a temperatura ambiente
- Colorante SYBR™ Green I que permite la detección de ADN bicatenario
- Desoxinucleótidos (dNTP) que ayudan a mantener resultados de PCR óptimos
- Uracilo-ADN glicosilasa (UDG) diseñado para reducir la contaminación cruzada
- Referencia interna pasiva basada en el colorante ROX™ patentado para mejorar la precisión
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Contiene 2 × viales de 5 ml. La mezcla 2X contiene colorante SYBR™ Green 1, ADN polimerasa rápida LD AmpliTaq Gold™, mezcla de dNTPs con dUTP/dTTP, referencia pasiva 1 y componentes de tampón optimizados. Suficiente para 1000 reacciones de 20 µl cada una. Almacene de -5 a -30 °C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha exacta de caducidad impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Vial | |
qPCR | |
Rapidez | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
UP (ultrapura) | |
1000 reacciones de 20 μl cada una | |
2X | |
ADN (genómico), ADNc |
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa rápida AmpliTaq, UP rápida AmpliTaq | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
2 x 5mL | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
1000 reacciones | |
2 x 5 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.