Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Para la calibración de sus sistemas RT-PCR 7500 Fast, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex y 7 Flex, y QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos Fast.
Marca: Applied Biosystems™ 4457328
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C). | |
Sistema 7500 Fast, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
Calibración espectral |
Mustang Purple™ | |
Placa de calibración espectral de colorantes | |
Hielo seco |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.