Learn More
Applied Biosystems™ Tubo de reacción MicroAmp™ con tapón, 0,2 ml
Diseñado para maximizar la recuperación de muestras
159.00€ - 1404.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 ml
Volumen (métrico) 0,25 ml
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Ver más especificaciones
Includes: 1000 MicroAmp reaction tubes with caps, 0.2mL.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10045814
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8010540
1000 tubos
159.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10249594
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8011540
10.000 tubos
1404.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para su uso con termocicladores de Applied Biosystems de 0,2 ml, incluidos el termociclador de 96 pocillos Veriti™, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y los termocicladores Applied Biosystems 2720. Diseñado optimizado para PCR precisa.
  • El grosor de plástico uniforme permite el calentamiento y la refrigeración uniformes para obtener resultados exactos.
  • La tapa estanca con cierre de clic seguro garantiza un acoplamiento adecuado.
  • La superficie pulida y la parte inferior cónica permiten la máxima recuperación de la muestra.
  • Disponibles en económicos packs a granel.
Diseño optimizado
  • Proporcionan una exactitud y uniformidad de temperatura incomparables para una amplificación de PCR rápida y sin aceite con nuestros termocicladores de 96 pocillos y 0,2 ml.
  • Han pasado rigurosas pruebas de calidad para garantizar resultados reproducibles
Práctico
  • Disponibles transparente o de color y en embalajes a granel
  • Volumen de reacción máximo recomendado: 100 μl
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 ml
Termocicladores
Polipropileno
Tapones abovedados
Tubo de reacción
Natural
0,25 ml
MicroAmp™
Rapidez
96