Learn More
Applied Biosystems™ Placa de reacción rápida óptica de 96 pocillos MicroAmp™, 0,1 ml
Reduce el tiempo de reacción de PCR de 2 horas a tan solo 25 minutos
Marca:  Applied Biosystems™ 4346907
61.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Código de producto. 10670986
  • en la oferta / paquete de 10
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Componente integral del sistema de PCR Applied Biosystems Fast.
  • Conductividad térmica máxima para un termociclado exacto.
  • Resultados de PCR reproducibles, específicos y sensibles en solo 25 minutos
  • Validada con otros componentes del sistema para obtener resultados uniformes.
  • Cada placa de reacción incluye una etiqueta con un número de ocho caracteres (código de barras) exclusiva con número de serie que puede leer el usuario o una máquina para evitar errores de rastreo.
  • Contacto térmico aumentado para lograr un calentamiento más rápido y uniforme.
  • El avanzado diseño aumenta en gran medida su contacto térmico con el termociclador de 96 pocillos Applied Biosystems Veriti™ Fast
  • El grosor uniforme de los pocillos contribuye a que las muestras se sometan al proceso de PCR de manera uniforme.
  • Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
Aplicaciones: PCR en tiempo real, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR).
Información de órdenes
Condición de envío: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
Contiene 10 placas.
Puede almacenarse a temperatura ambiente. Con un almacenamiento adecuado, las placas se pueden almacenar indefinidamente.
MicroAmp™
Microplaca
Semi
0,2 ml
0,1 ml
Rapidez
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
10 placas
Sistema óptico
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Polipropileno
96
10 placas
Temperatura ambiente