Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip, 0.2 mL, assorted colors
Se adapta con precisión al espaciado de pocillos estándar del sector
Marca: Applied Biosystems™ N8010838
150.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
Las tiras de 8 tubos Applied BIosystems MicroAmp poseen un diseño óptimo para realizar una PCR precisa y se adaptan a termocicladores de 0,2 ml, incluidos el termociclador Veriti™ de 96 pocillos, el sistema de PCR GeneAmp™ 9700 y el termociclador Applied Biosystems 2720.
- Colores variados: rojo, naranja, azul y verde, para facilitar su identificación
- Diseñado como tiras de 8 tubos para mayor comodidad
- Fabricado para adaptarse con precisión al espaciado de pocillos estándar del sector
- Puede utilizar estas tiras con todos los instrumentos que presentan cubiertas de muestras calentadas para eliminar la condensación y la necesidad de una capa de aceite mineral
- Los tubos exclusivos MicroAmp son esenciales para un alto rendimiento de la PCR
- Garantizan la mayor uniformidad de temperatura y amplificación de sus muestras
- Estas tiras de una pieza se componen de ocho tubos de reacción MicroAmp de 0,2 ml acoplados cerca de la abertura del tubo
- Volumen de reacción máximo recomendado: 100 μl
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
0,2 ml | |
Termocicladores | |
Polipropileno | |
Temperatura ambiente | |
96 | |
Tubo de 8 tiras |
Varios | |
0,25 ml | |
MicroAmp™ | |
Tira de 8 tubos de reacción acoplados sin tapones, colores variados. El volumen de reacción máximo recomendado es de 100 µl | |
No se incluye | |
120 tubos |