Learn More
Applied Biosystems™ Tira de 8 tapones MicroAmp™, transparentes
Diseñado para adaptarse a los tubos de reacción, tiras de tubos y placas de 96 pocillos MicroAmp
122.00€ - 548.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Línea de productos MicroAmp™
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10209104
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8010535
300 tiras
122.00€
paquete de 300
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10299624
Ver documentos Detalles de la promoción
Applied Biosystems™
N8011535
1500 tiras (paquete de 5/300)
548.00€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las tiras de tapones MicroAmp™ tienen un perfil abovedado y son adecuadas para PCR de punto final. 8 tiras de tapones disponibles en un juego transparente o variado de colores rojo, naranja, azul y verde.
  • No interfiere con la lectura de muestras
  • Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
  • Fácil de aplicar y retirar
Minimiza la evaporación
  • Utilice tiras de tapones MicroAmp para sellar los tubos y reducir la posibilidad de contaminación en los pocillos de muestra, así como para ayudar a garantizar resultados fiables
  • Fácil de utilizar
    • Utilice la herramienta de instalación de tapones MicroAmp (se vende por separado) para empujar los tapones hacia abajo y formar un sello hermético
    • Cuando esté listo, simplemente retire los tapones con las lengüetas del final
    De colores para una organización sencilla
    • Disponible en diferentes colores para ayudar a realizar el seguimiento de los tubos durante la preparación del ensayo
    • Para aplicaciones de PCR en tiempo real, utilice tiras de ocho tapones MicroAmp Optical (n.º de fabr. 4323032) con perfil de superficie plana
    PCR, PCR y PCR en tiempo real
    Especificaciones
    Especificaciones
    Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
    Termocicladores
    Polipropileno
    96
    Natural
    MicroAmp™
    Tapones abovedados
    Tapón de 8 tiras