Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Compression Pad for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Coloca de forma adecuada y uniforme hasta ocho placas de genotipado TaqMan™ OpenArray™ para amplificación de PCR
Marca:  Applied Biosystems™ 4426825
Detalles adicionales : Peso : 0.02270kg
Código de producto. 15860383
  • 79.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Está diseñado para su uso con el sistema de PCR Dual Flat Block GeneAmp™ 9700 y el adaptador de placa OpenArray™ para el sistema de PCR Dual Flat Block GeneAmp™ 9700.
  • Plataforma: GeneAmp™ 9700
  • Tamaño de producto: 1 almohadilla
  • Tipo de accesorio: Almohadilla de compresión
  • Compatibilidad de placas: Placas OpenArray™
  • Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almohadilla de compresión necesaria para utilizar el soporte de placas OpenArray™ con el sistema de PCR GeneAmp 9700 Dual Flat Block
GeneAmp™, OpenArray™
PCR.
Placas OpenArray™
GeneAmp 9700
Almohadilla de compresión de placas
Temperatura ambiente