Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ Fast PCR Master Mix (2X), with protocol
Sustancias químicas sensibles y premezcladas de inicio en caliente
246.00€ - 298.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Medio |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
Velocidad de reacción | Rapidez |
Includes: The GeneAmp Fast PCR Master Mix (2X) contains two tubes (1.25mL each) sufficient for 125 20μL PCR reactions. The Fast PCR Master Mix can also be ordered with a protocol.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10526745
|
Applied Biosystems™
4359187 |
250 reacciones |
298.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10229534
|
Applied Biosystems™
4362070 |
250 reacciones, con protocolo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
La mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast reduce el tiempo de reacción de PCR a tan solo 25 minutos cuando se utiliza con el termociclador Veriti™ de 96 pocillos.
- Configure las reacciones rápidamente, utilizando reactivos premezclados
- Detecte una sola copia de un gen en tan solo 10 ng de ADN
- Garantiza resultados reproducibles, específicos y sensibles
- Facilidad de uso:
- Las sustancias químicas premezcladas de inicio en caliente permiten realizar experimentos rápidos
- Genera más del 90 % de salientes “A”, lo que facilita la clonación
- Detecte una sola copia en 10 ng de ADN
Parte del sistema de PCR rápida Applied Biosystems, que permite ahorrar tiempo y consiste en una mezcla maestra de PCR GeneAmp Fast premezclada, microplacas y tubos especialmente diseñados, y el termociclador Veriti de 96 pocillos (0,1 ml o 0,2 ml).
PCR rápida, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Sonda de cebado | |
Medio | |
Rapidez | |
GeneAmp™ | |
1 X | |
250 reacciones | |
Mezcla maestra o SuperMix | |
0,1 ml o 0,2 ml |
Tubo | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
5' - 3' | |
Mezcla maestra de PCR rápida | |
Inicio en caliente integrado | |
3'-A | |
2 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.