Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer II
Una ADN polimerasa recombinante termoestable de 94 kDa
241.00€ - 13490.00€
Especificaciones
Método de detección | Sonda de cebado |
---|---|
Formato | Enzima independiente |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
Includes: Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10016054
|
Applied Biosystems™
N8080156 |
5000 unidades |
3130.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10321035
|
Applied Biosystems™
N8080172 |
1000 unidades |
844.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10428654
|
Applied Biosystems™
N8080186 |
25.000 unidades |
13490.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10762507
|
Applied Biosystems™
N8080153 |
3000 unidades |
2110.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10744427
|
Applied Biosystems™
N8080161 |
250 unidades |
241.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ADN polimerasa AmpliTaq se obtiene mediante la expresión de una forma modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus (Taq) en E. coli., y es la enzima más completamente caracterizada disponible para el proceso de PCR. Su naturaleza recombinante y su método de purificación proporcionan una pureza y reproducibilidad inigualables.
- Enzima caracterizada disponible para el proceso de PCR
- Controles de calidad para garantizar resultados reproducibles
- Ideal para PCR
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Sonda de cebado | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
5' - 3' | |
ADN polimerasa | |
1 X | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Enzima independiente | |
Estándar | |
AmpliTaq™ | |
5 U/μl, 10 X | |
No | |
Componentes separados | |
ADN |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.