Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™ (2X), sin UNG AmpErase™
La mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
Marca: Applied Biosystems™ 4364103
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Requires : Molde y cebadores
Descripción
- Ofrece resultados en 40 minutos para 40 ciclos de PCR en un volumen de reacción de 20 µl utilizando los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT y 7500 Fast.
- La formulación optimizada contiene la ADN polimerasa AmpliTaq Fast, UP, una ADN polimerasa altamente purificada diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos inespecíficos y permitiendo la preparación de la reacción a temperatura ambiente.
- Un tinte ROX patentado funciona como referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR, para lograr una extraordinaria precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems.
- Contiene todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de qPCR basadas en TaqMan en un cómodo formato de un solo tubo.
- La mezcla maestra de PCR universal TaqMan Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
- Compatible con ensayos de expresión génica TaqMan
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Información de órdenes
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Especificaciones
El kit de mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast, sin AmpErase™ UNG, contiene 10 paquetes de 2 tubos (1,25 ml cada uno), suficientes para 2500 reacciones de PCR (20 µl cada una). Almacenar de 2 °C a 8°C. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Tubo | |
qPCR | |
Rapidez | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR rápida universal | |
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN | |
2 X | |
ADN (genómico), ADNc |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
Sistema 7500 rápido, sistema 7900HT rápido, StepOne™, modo rápido, StepOnePlus™, modo rápido | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
2500 reacciones | |
2X | |
2500 reacciones | |
20 μl |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.