Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 96-well
Se utiliza para la calibración espectral del tinte ABY™ de su sistema de PCR en tiempo real 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex y QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos.
Marca: Applied Biosystems™ A24738
Detalles adicionales : Peso : 0.05700kg
Descripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados gracias a la multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
Sistema 7500, QuantStudio™, sistema ViiA™ 7 | |
PCR en tiempo real (PCRq) |
ABY™ | |
Placa de calibración espectral de colorantes | |
Calibración espectral |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.