Learn More
dbo sieges Silla de poliuretano AP1, cilindro bajo, ruedas duras
Silla de taller robusta fabricada con materiales de calidad y con cubierta ergonómica.
Marca:  dbo sieges AP1B1D1NE2
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11987824
  • 332.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Asiento en poliuretano negro, ergonómico, antideslizante.
    • Formas anatómicas inyectadas en una estructura interna de madera moldeada con insertos.
    • Montaje robusto del asiento en la placa mediante 4 tornillos con insertos de fijación metálicos.
  • Respaldo de poliuretano negro, ergonómico, antideslizante.
  • Barra de conexión entre el asiento y el respaldo de acero sólido y no deformable.
  • Respaldo ajustable en profundidad mediante rueda.
  • Barra de epoxi negra.
  • Cilindro neumático con doble forro de seguridad.
  • Base de 5 radios inyectada en nailon y fibra de vidrio reforzada por un anillo de acero galvanizado.
  • Ruedas de suelo duro.
Especificaciones
Especificaciones
No
Entre 440 y 560 mm
1 unidad
No
10,34 kg
440 y 560 mm
Acero
5 años
Silla
310 mm
Altura, respaldo
Revestimiento de poliuretano, base de nailon y fibra de vidrio reforzado con un anillo de acero galvanizado
Poliuretano
Negro
Certificados
Ver productos accesorios