Learn More
Cole-Parmer™ Plataforma antivibratoria
Reduzca las perturbaciones de las vibraciones causadas por los equipos cercanos Las plataformas antivibratorias Cole-Parmer™ son ideales para espacios reducidos donde no caben las mesas.
Marca:  Cole-Parmer™ 11500-10
Detalles adicionales : Peso : 22.05000kg
Código de producto. 11735359
  • 840.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Losa antivibratoria de mármol
  • Dimensiones (An × P × Al): 50,8 x 33 x 5,1cm