Learn More
Day Impex™ Jabones de manos antimicrobianos LabGUARD
Destruya un amplio espectro de organismos. Los jabones de manos antimicrobianos Day Impex™ LabGUARD contienen una loción concentrada de coco, especialmente formulada para el uso frecuente o repetido sin que se seque la piel.
323.00€ - 359.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Jabón de manos |
---|---|
Composición | Loción a base de coco |
Para utilizar con (aplicación) | Usar como gel de ducha, combatiendo los efectos del agua, soluciones fuertes y otros irritantes que se encuentran en el laboratorio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12398657
|
Day Impex™
331002 |
1 L |
323.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12308667
|
Day Impex™
331003 |
5 L |
359.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
ConcentradoLoción de coco
Uso seguro como gel de ducha
Acondicionadores e hidratantes naturales
Combate los efectos de agua, soluciones fuertes y otros elementos irritantes presentes en los laboratorios
Especificaciones
Jabón de manos | |
Loción a base de coco | |
Usar como gel de ducha, combatiendo los efectos del agua, soluciones fuertes y otros irritantes que se encuentran en el laboratorio |