Learn More
Sartorius™ Toallitas de descontaminación antiestáticas
Las toallitas de descontaminación son antiestáticas y se utilizan para limpiar el ventilador y los filtros de las cabinas de pesaje de seguridad Sartorius SWC, lo que garantiza que las unidades se dejan limpias para que el próximo analista las utilice sin riesgo de contaminación.
Marca: Sartorius™ YWCG07
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Especificaciones
Paños de descontaminación antiestáticos | |
Cabinas de pesaje de seguridad Sartorius SWC |