Learn More
Epredia™ Placas antienrrollamiento para criostatos Epredia
Marca: Epredia™ 449990
52.34 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00720kg
Especificaciones
Placa de antienrollamiento | |
Criostatos Epredia | |
Plástico | |
39,5 mm |