Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA Inhibitor Positive Control
Inhibidor de miARN hsa-let-7c de control positivo Anti-miR™
Marca: Invitrogen™ 4392431
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Los inhibidores Invitrogen™ Anti-miR™ miARN son ácidos nucleicos monocatenarios modificados químicamente diseñados para unirse e inhibir específicamente las moléculas endógenas de microARN (miARN). Estos inhibidores listos para su uso pueden introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para los ARNip. El inhibidor de miARN let-7c de control positivo Anti-miR™ proporciona un control positivo conveniente y validado para experimentos que utilizan inhibidores de miARN Anti-miR. El miARN endógeno let-7 regula negativamente la HMGA2, una proteína de cromatina no histona expresada ubicuamente que modula la expresión génica a través de cambios en la arquitectura de la cromatina. Cuando se transfecta a células humanas y de ratón, el inhibidor de miARN hsa-let-7c Anti-miR bloquea el miARN endógeno let-7c, lo que resulta en un aumento de los niveles de ARNm de HMGA2.Productos accesorios:
También están disponibles los inhibidores de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17000 y n.º AM17001). Para seleccionar su secuencia y orden de miARN, por favor visite GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. El inhibidor de miARN de control negativo n.° 1 Anti-miR™ (SKU n.° AM17010) es una secuencia aleatoria que ha sido validada para no producir efectos identificables en la función conocida de miARN. También están disponibles los controles negativos Anti-miR™ etiquetados con colorante Cy™3 y FAM (SKU n.º AM17011 y n.º AM17012, respectivamente). El kit de inicio de miARN Pre-Mir™ (SKU n.º AM1540) se puede utilizar para optimizar la transfección de los precursores de miARN Pre-Mir™.
Especificaciones
El miARN anti-Mir™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. | |
Inhibidor de miARN | |
no conjugado | |
Inhibidor de miARN | |
Temperatura ambiente |
Control positivo | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.