Learn More
Invitrogen™ Anticuerpo monoclonal GAPDH (6C5)
Anticuerpo monoclonal de ratón
Marca: Invitrogen™ AM4300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El anticuerpo monoclonal anti-actina beta se puede utilizar para analizar la expresión de la proteína actina beta en células experimentales por inmunofluorescencia y western blotting y se ha utilizado específicamente en combinación con el control de ARNip de actina beta para estudiar la especificidad
La GAPDH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa) es una enzima catalítica que se sabe que está implicada en la glucólisis. La GAPDH existe como un tetrámero de subunidades idénticas de 37-kDa y cataliza la reducción reversible de 1,3-bisfosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfofato en presencia de NADPH. Además de desempeñar un papel clave en la glucólisis, la GAPDH se expresa ubicuamente y muestra otras actividades no relacionadas con su función glucolítica. Se ha informado de que la GAPDH participa en los procesos de replicación del ADN, reparación del ADN, exportación del ARN nuclear, fusión de membranas y unión de microtúbulos. Los estudios proporcionan evidencia de que la GAPDH desempeña un papel esencial en la expresión génica observada en la apoptosis y como parte del fenotipo celular de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Además, la GAPDH participa en otros procesos celulares que van desde la fusión de membranas hasta la apoptosis neuronal en el cáncer. Se ha descrito que la GAPDH se une a varias otras proteínas, incluida la proteína precursora amiloide, mutaciones en las que causan algunas formas de enfermedad de Alzheimer (AD), y los tractos de poliglutamina de Huntington, cuyas formas aberrantes producto de la proteína son causantes de la enfermedad de Huntington. También se han comunicado asociaciones entre la GAPDH, la actina y la tubulina. Dado que la GAPDH se expresa en niveles altos en la mayoría de los tejidos, es útil como control de carga de proteínas en el análisis de western blotting.Especificaciones
Inmunocitoquímica | |
PBS con 0,1 % de ácida sódica; pH 7,4 | |
Proteína A | |
100009074, 14433, 24383, 2597, 374193, 403755 | |
Conserve refrigerado entre 2 y 8 °C durante un máximo de 1 mes. Para el almacenamiento a largo plazo, almacenar a -20 °C | |
Líquido |
1 tubo de anticuerpo anti-GAPDH | |
GAPDH | |
100 μg | |
Amphibian | |
Anticuerpo |