Learn More
Contactin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen OSC00018W
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11530453
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Especificaciones
Especificaciones
Contactin 4
Polyclonal
whole serum with no preservative
Q69Z26
CNTN4
A synthetic peptide from mouse contactin-4
RUO
269784
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Cntn4
Brain-derived immunoglobulin superfamily protein 2, Kiaa3024, contactin 4, BIG-2, SCA16, CNTN4A