Learn More
Fisherbrand™ Perforadora de oreja
Estos instrumentos están disponibles en múltiples diseños, incluidos punzones de tipo pulgar, pinza o tijeras.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08500kg
Descripción
Las perforadoras de oreja de animales de Fisherbrand™ están fabricadas en acero inoxidable serie 400 ASTM (899-94) resistente a la corrosión. Estos instrumentos están disponibles en múltiples diseños, incluidos punzones de tipo pulgar, pinza o tijeras. Tanto los punzones tipo pinza como los de tipo tijera cuentan con un mango más largo para mejor agarre y manipulación.
- Acero inoxidable quirúrgico
- neutralizado/a/s
- Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Plata | |
Oreja de animal | |
Premium | |
Gamma/ETO/autoclave | |
4,25 in | |
0,04 in | |
2 mm |
ISO, cGMP | |
Acero inoxidable quirúrgico | |
Perforador de laboratorio | |
Acero inoxidable | |
Tipo alicate | |
10,8 cm | |
0,08 in |