Learn More
Hettich™ Rotor angular para MIKRO 220/220 R, 48 posiciones 2 hileras
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones
Marca: Hettich™ 1158-L
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Rotor angular
- 45°, 48 posiciones, 2 filas
- Para centrífugas MIKRO 220 y 220 R
- Las centrífugas MIKRO 220 y 220 R potentes, de sobremesa y compactas sirven para procesar tubos de microlitros de 0,2 a 2,0 ml
- Al aceptar también rotores para tubos de hasta 50 ml, la centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R vale para una amplia gama de aplicaciones
- La centrífuga con refrigeración MIKRO 220 R también admite tubos estándar de hasta 50 ml
- Por su rendimiento, capacidad y refrigeración eficiente, MIKRO 220 R es ideal para extraer ADN y ARN
Especificaciones
Rotor angular, 48 posiciones, 2 hileras | |
14.000 rpm | |
45 mm | |
Centrífuga EBA 21 | |
48 |
21 255 x g (exterior); 18 845 x g (interior) | |
86/97 mm | |
11 mm | |
45° | |
Sí |