Learn More
Analtech Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank
Glass Thin Layer Chromatography (TLC) Developing Tank designed for the development of TLC plates.
173.00€ - 329.00€
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11770209
|
Analtech
34105-50 |
200 x 200 mm |
329.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11795348
|
Analtech
34105-00 |
100 x 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Tanks are constructed of durable glass and racks are constructed of anodized aluminum.
- Tanks accommodate standard TLC plates.
- The top surface is ground to a precise tolerance for tight sealing to enable tank saturation and optimal plate development.
- Thinline™ tanks accommodate two plates and require less solvent for development.
- Latch-Lid™ units hold lids in place with stainless steel latches.
- Order rack to develop maximum number of plates in a tank.
Especificaciones
Vidrio | |
1 unidad | |
Cubeta para TLC |