Learn More
Fisherbrand™ Mezclador Vortex analógico microplacas
Con diseño para servicio continuo. Mezclador de vórtice analógico para microplacas Fisherbrand™ con alta velocidad y órbita pequeña es óptimo para mezclar eficazmente el contenido de las microplacas.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.10000kg
Código de producto. 15529024
  • 524.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para servicio continuo y para funcionar a todas las velocidades con microplacas
  • Accesorio roscado para microplacas y motor robusto que permite la toma de muestras para ser corrida a través de la gama de velocidad de salida
Especificaciones
Especificaciones
3,5 mm
230 V
Agitador vórtex
Modo ON: De 300 a 2500 rpm; modo de contacto: De 300 rpm a 3500 rpm
Microplacas
2
Certificados
Ver productos accesorios