Learn More
Greiner Bio-One Sellador adhesivo AMPLIseal ™RT-PCR
Para uso en RT-PCR. El sellador adhesivo Greiner Bio-One AMPLIseal™ RT-PCR es una película transparente con autofluorescencia mínima.
Marca: Greiner Bio-One 676040
Detalles adicionales : Peso : 0.31500kg
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos
- Autoadhesivo
- El adhesivo de acrilato proporciona un sellado fiable de la microplaca
- Evaporación mínima sin influir en las reacciones de PCR ni en las mediciones de fluorescencia
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
141,3 x 79,4 mm | |
Sellador de microplacas |
Polipropileno | |
100 | |
RT-PCR | |
Auto |