Learn More
Ampicilina, sal sódica (polvo cristalino), Fisher BioReagents
31.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
34.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
34.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Para la selección de resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas
Para la selección de resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas. Espectro antimicrobiano: Bacterias gramnegativas y grampositivas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ampicillin Sodium Salt |
Tipo | Ampicillin Sodium Salt |
Forma física | Sólido |
pH | 8.0 to 10.0 |
Punto de fusión | 215°C |
Índice Merck | 15, 583 |
Envase | Frasco de polietileno |
Potencia | Inclusive between 845μg/mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.39 |
Agua | 2% Max. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ampicillin Sodium Salt
- Peligro
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.