Learn More
Sulfato amónico, TraceSELECT™, Honeywell™
Catalog Number 15670930
Click to view available options
Cantidad:
100 g
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 99,9999% (base metálica)
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en a nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H8N2O4S
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número MDL MFCD00003391
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Información de solubilidad Completely Soluble in water , 132g/L at 20°C
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.99% (metals basis)
Grado TraceSELECT™
Densidad 1.77g/mL at 25°C