Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Poly Bottle
Especificaciones
Punto de ebullición | 197°C |
Nombre del producto químico o material | Ammonium Phosphate Monobasic |
Punto de fusión | 190°C |
Color | Colorless |
pH | 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C) |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | NH4H2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.03g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.9999% (metals basis) |