Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de electrodo sensible a gases: amoniaco
Determinación rápida y sencilla de la concentración y la actividad del amoníaco.
Marca: Mettler Toledo™ 51340013
365.69 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Includes: Membrana, solución electrolítica, anillo de identificación (anillo de ID) y funda de adaptador que encaja en cualquier soporte de titulación Mettler Toledo
Descripción
- Eje: PPS
- Intervalo de medición: 5 × 10-2 a 10-6 mol/l
- Escala de temperatura: de 0° a 50 °C
- Intervalo de pH óptimo: > 11
- Interferencias: bases volátiles
Especificaciones
En ISE de amonio de oro con 3 membranas | |
Membrana: desconocida | |
>11 |
Kit de membrana de electrodo sensible a gases de amoníaco | |
De 0 °C a 50 °C | |
5 × 10-2 a 10-6 mol/l |