Learn More
Hidróxido amónico, 30 %, reactivo BAKER INSTRA-ANALYZED, J.T. Baker™
135.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Recipiente de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Hydroxide, 30% |
CAS | 1336-21-6 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 28.0 to 30.0 % |
Fórmula molecular | H5NO |
Número MDL | MFCD00066650 |
Sinónimo | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Cantidad | 500 mL |
SMILES | N.O |
Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.