Learn More
Dicromato de amonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222595
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-09-5
H8Cr2N2O7
252.07
MFCD00010879
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
24600
diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-09-5
H8Cr2N2O7
252.07
MFCD00010879
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
24600
diazanio;oxido-(oxido(dioxo)cromio)oxi-dioxocromo
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium dichromate
Punto de fusión 170.0°C
Nombre de nota 99%
Color Naranja
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (NH4)2Cr2O7
Índice Merck 15, 512
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.07
Porcentaje de pureza 99%
Pérdida por secado 3% max. (105°C, 4 hrs)
Envase Frasco de plástico