Learn More
Ammonium Bicarbonate, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number p-7120164
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
1066-33-7
C3H8N2O9Zn2
346.86
MFCD00012138
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
14013
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
1066-33-7
C3H8N2O9Zn2
346.86
MFCD00012138
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
14013
[NH4+].[NH4+].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Punto de fusión 60°C
Color Colorless
pH 8 (at 20°C)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NH4HCO3
Beilstein 4329606
Nombre IUPAC azanium;hydrogen carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Ammoniacal
Envase Poly Bottle
Aspecto Solid
Densidad 1.58g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium bicarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.