Learn More
Acetato de amonio, LC-MS Ultra, Honeywell™
Catalog Number 15691400
114.76 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21809" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
LC-MS Ultra CHROMASOLV™, apto para UHPLC-MS
  • Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
  • Probado para idoneidad para UHPLC-MS
  • Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
  • Ruido inicial de MS extremadamente bajo
  • Reproducibilidad ejemplar entre lotes
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Envasado en botellas de plástico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C2H7NO2
Fórmula lineal CH3CO2NH4
Número MDL MFCD00013066
Beilstein 4186741
Sinónimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clave InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nombre IUPAC azanio; acetato
Peso molecular (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.08g/mol
Grado LC-MS Ultra
Envase Botellas de plástico
Residuo después del encendido ≤0.01% (as SO4)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ammonium acetate