Learn More
Solución de amoniaco, 25%, extrapuro, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
25.19 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
25.19 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
28.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
38.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
25.19 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
28.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
38.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Descripción
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Especificaciones
pH | 12 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 38°C |
CAS | 1336-21-6 |
Punto de fusión | -57°C |
Fórmula molecular | H5NO |
Número MDL | MFCD00066650 |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
Nombre IUPAC | amine hydrate |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hydroxide,Ammonia