Learn More
Ammonia Solution 20-22%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical A470-500
229.50 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.46000kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Solución de amoníaco al 20-22 %, Optima™, para el análisis de ultratrazas elementales
Especificaciones
Incolora | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.