Learn More
Amikacina (de kanamicina A, polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
- Antibiótico que sirve como agente selectivo para aislar bacterias transformadas
- La amikacina funciona como inhibidor indirecto de la síntesis de proteínas en procariotas mediante la unión a la subunidad 30S de los ribosomas.
- Útil como agente selectivo para aislar las bacterias transformadas con el plásmido que contiene el gen resistente a antibióticos.
- Para uso exclusivo en investigación; no para uso en fabricación o comercial.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Amikacin |
| Tipo | Amikacin |
| Nombre de nota | From Kanamycin A |
| Forma física | Sólido |
| pH | 9.5 to 11.5 |
| Punto de fusión | 214°C |
| Envase | Vidrio ámbar |
| Potencia | > 900μg/mg |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Mostrar más |