Learn More
Molecular Probes™ Gránulos de látex de amidina, 4 % p/v, 0,02 μm.
Gránulos de látex de amidina, 4 % p/v, 0,02 μm.
Marca:  Molecular Probes™ A37309
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11584057
  • 417.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas partículas de látex o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal formadas a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en los gránulos, la superficie es extremadamente hidrófoba, lo que los convierte en una opción ideal para la adsorción de materiales como las proteínas.
Este látex de amidina hidrofóbico con carga positiva es especialmente adecuado para la preparación de productos intermedios de látex. El único grupo funcional de superficie presente en la partícula es la amidina, no sensible a los efectos de agregación de cationes polivalentes. Estas partículas son sensibles a los contaminantes cargados negativamente o a los aniones multivalentes. Los productos de látex de amidina deben usarse en ambientes de pH bajo a neutro. El grupo amidina actúa como base, con un pK ∼10-11.
Microesferas disponibles en diversos tamaños y funcionalidades de superficie
  • 25 tamaños para elegir entre 0,02 micrómetros y 16 micrómetros
  • 20 superficies diferentes: conjugación preparada para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactantes: ultralimpios
  • Diversas cantidades: de mililitros a cantidades de 500 litros
    Principales aplicaciones de las microesferas
  • Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluidos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Más información
    Lea una descripción técnica general de las microesferas con información sobre los gránulos microesferas de alta actividad, las microesferas superactivas, microesferas especializadas y consulte los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicación de microesferas de látex sin surfactantes IDC.
    Un producto de microesfera a su medida
    Si no encuentra la microesfera que necesita en nuestra lista de existencias, crearemos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    0,04 p/v
    Gránulos de látex de amidina, 15 ml, 4 % concentración de p/v, tamaño de partículas de 0,02 μm, blanco, forma de suspensión, medio de agua desionizada, gránulos de látex de alta actividad, temperatura ambiente, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, ideal para la adsorción de materiales
    Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS), Análisis de flujo (microfluidos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire), Marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular), Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Suspensión
    537 A2/C(NH)NH2 (Grupo amidina)
    15 ml
    Amidina
    0,02 μm
    De 2 °C a 8 °C
    Blanco
    Poliestireno
    1 unidad
    1,055 g/cm3 a 20 °C
    1,591 a 20 °C
    15 ml
    0,02 μm