Learn More
Merck Células agitadas Amicon™
Las células agitadas Amicon concentran las muestras de forma rápida pero suave, utilizando agitación magnética para minimizar la polarización de la concentración y la desnaturalización inducida por el esfuerzo cortante.
1925.00€ - 3290.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Discos de membrana Ultracel™, Biomax™ y Durapore™ para su uso con células agitadas |
Para utilizar con (aplicación) | Concentración, Intercambio de tampones, Desalting |
Tipo | Equipo de ultrafiltración |
Alertas:
Pressure Limitation. Do not operate the stirred cell above 5.2 bar (75 psi).
Código de producto | Marca | Retención de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Retención de volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15572061
|
Merck
UFSC05001 |
50 mL |
1925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15970817
|
Merck
UFSC20001 |
200 mL |
2710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15573333
|
Merck
UFSC40001 |
400 mL |
3290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las células agitadas de Amicon proporcionan altos caudales con soluciones de hasta el 10 % de concentración de macrosoluto y son capaces de concentración rápida, o eliminación de sal seguida de concentración en la misma unidad. Para la concentración de proteínas, la presión de gas se aplica directamente a la célula de ultrafiltración. Los solutos por encima del’límite de peso molecular (MW) se conservan en la célula, mientras que el agua y los solutos por debajo del límite pasan al filtrado y salen de la célula.
- La agitación magnética suave minimiza la polarización de la concentración y la desnaturalización del corte
- Todas las células agitadas se pueden esterilizar en autoclave. Cinco tamaños diferentes para manejar volúmenes de 3 a 400 ml
- Caudales altos con soluciones de hasta el 10 % de concentración de macrosolutos
- Concentrar, diafilter y tampones de intercambio para soluciones de macromoléculas, incluyendo proteínas, enzimas, anticuerpos y virus
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Discos de membrana Ultracel™, Biomax™ y Durapore™ para su uso con células agitadas | |
Concentración, Intercambio de tampones, Desalting | |
Equipo de ultrafiltración |