Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Seal Kits
Use with solutions up to 10% macrosolute concentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit includes 3 silicone gaskets and O-rings. The Amicon stirred cell model provides high flow rates and is capable of rapid concentration or salt removal / concentration in the same unit.
Marca: Merck UFSC400SL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Kit de sellado con células agitadas Amicon™ (3 unidades de juntas tóricas y juntas)Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
41,8 cm2 | |
Kit de sellado con células agitadas Amicon™ de 400 ml (3 unidades de juntas tóricas y juntas) | |
Equipo de ultrafiltración | |
18,7 cm | |
76 mm (filtro) |
Silicona | |
Desalación, depuración y concentración de proteínas | |
3 unidades de juntas tóricas y juntas | |
400 mL | |
Filtro de 76 mm |