Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Se utilizan con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL se ha fabricado a partir de una base transparente revestida en ambos lados con una emulsión fotográfica que está protegida por una capa antiarañazos.
265.00€ - 628.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Amersham Hyperfilm ECL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Detección quimioluminiscente en Western blot, Southern blot y Northern blot. |
Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10534205
|
Cytiva
28-9068-37 |
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 pulg.) | 100 hojas/caja |
496.00€
100 hojas |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10752067
|
Cytiva
28-9068-35 |
12,7 x 17,8 cm (5 x 7 pulg.) | 50 hojas/caja |
265.00€
50 hojas |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10479214
|
Cytiva
28-9068-38 |
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.) | 50 hojas/caja |
443.00€
50 hojas |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10607665
|
Cytiva
28-9068-36 |
18 x 24 cm (7,1 x 9,5 pulg.) | 50 hojas/caja |
304.00€
50 hojas |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10075224
|
Cytiva
28-9068-39 |
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 pulg.) | 100 hojas/caja |
628.00€
100 hojas |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- El revestimiento antiestático reduce el riesgo de artefactos visibles
- La base transparente ofrece un alto contraste para facilitar la lectura de las imágenes
- Adecuado para su uso con todos los sistemas quimioluminiscentes de luz azul y verde.
- La película se puede procesar en procesadores automáticos o manualmente utilizando los desarrolladores y fijadores de películas de rayos X más comunes
- Detección quimioluminiscente en transferencias Western blot, Southern blot y Northern blot
Especificaciones
Amersham Hyperfilm ECL | |
Detección quimioluminiscente en Western blot, Southern blot y Northern blot. | |
4 °C |