Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™: rodillos
Ideales para aplicaciones de transferencia Western Blotting donde se requieren extracción y resondeo. Las membranas de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™: rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
Marca: Cytiva 10600022
547.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63900kg
Descripción
Ideales para aplicaciones de transferencia western blotting donde se requieren extracción y resondeo.Membranas de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™:Los rollos son membranas de PVDF hidrófobas.
- Se suministra en rollos.
- Membranas de PVDF hidrófobas
- El pequeño tamaño de poro elimina el soplado y aumenta la unión de proteínas en un intervalo amplio de pesos moleculares
Amersham Hybond de 0,2 μm
- Compatible con una amplia gama de disolventes utilizados para desteñir rápidamente
Amersham Hybond SEQ de 0,2 μm
- Diseñado específicamente para aplicaciones de secuenciación de proteínas y análisis de aminoácidos en fase sólida
- Ofrece una excelente transferencia para proteínas Mr<20 000
Amersham Hybond LFP de 0,2 μm
- Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting
- Proporciona una baja fluorescencia de fondo, lo que se traduce en una alta sensibilidad
Especificaciones
Optimizado específicamente para detección por fluorescencia en aplicaciones de Western blotting | |
Rollo | |
4 m x 260 mm | |
LFP 0,2 μm |