Learn More
Cytiva Membrana de PVDF Amersham™ Hybond™ P de 0.45 μm
Se utiliza para métodos de detección quimioluminiscente y fluorescente para proteínas > Mr 20 000. La membrana de PVDF Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ P de 0.45 μm es una membrana hidrófoba con tamaño de poro de 0.45 μm con elevada resistencia física y muy apta para extracción y resondeo.
Marca: Cytiva 10600023
320.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50040kg
Descripción
- Capacidad de unión a proteínas de más de 200 μg/cm2 para facilitar la detección de la señal
- Alta retención de proteínas incluso después de las fases de lavado difíciles
- La alta captura de proteínas durante la transferencia minimiza la pérdida de muestras
- Disponibles en tamaños precortados para su aplicación
Especificaciones
300 mm x 4 m | |
1 rollos/paquete | |
0,45 μm |