Learn More
Cytiva Reactivos de detección de inmunotranferencia (Western blotting) Amersham™ ECL™
Se utiliza para todas las inmunotransferencias rutinarias. Los reactivos de detección para inmunotransferencias (Western Blotting) Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ fue el’primer reactivo de detección quimioluminiscente del mundo disponible comercialmente y sigue siendo uno de los más utilizados.
Marca: Cytiva RPN2106
345.42 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
- Detectable en Hyperfilm™ ECL o con generador de imágenes de CCD
- Utiliza una detección mejorada basada en luminol que es adecuada para todas las inmunotransferencias rutinarias (Western blotting)
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Reactivos de detección de Western blotting ECL | |
250 mL | |
Detección de membranas de 4000cm2 | |
De 2 °C a 8 °C |
Western Blot | |
∼10 pg | |
250 ml de reactivo de detección, 1250 ml de reactivo de detección 2 |